Vai a
1107004
USP
Cloramfenicolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-(−)-treo-2,2-dicloro-N-[β-idrossi-α-(idrossimetil)-β-(4-nitrofenil)etil]acetammide, D-(−)-treo-2-dicloroacetammido-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanediolo, D-treo-2,2-dicloro-N-[β-idrossi-α-(idrossimetil)-4-nitrofenetil]acetammide, Cloromicetina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 412.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2225532
CHF 412.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chloramphenicol
manufacturer/tradename
USP
mp
149-153 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Application
Chloramphenicol USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chloramphenicol
  • Chloramphenicol Injection
  • Chloramphenicol Capsules
  • Chloramphenicol Tablets
  • Chloramphenicol Sodium Succinate
  • Chloramphenicol Ophthalmic Ointment
  • Chloramphenicol Compounded Oral Suspension, Veterinary
  • Chloramphenicol Sodium Succinate for Injection
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: il cloramfenicolo inibisce la sintesi proteica batterica bloccando il passaggio della peptidil transferasi tramite il legame alla subunità ribosomiale 50S e impedendo il legame dell′amminoacil-tRNA al ribosoma. Inibisce inoltre la sintesi delle proteine mitocondriali e dei cloroplasti e la formazione ribosomiale del (p)ppGpp, deprimendo la trascrizione dell′rRNA.
Modalità di resistenza: l′uso della cloramfenicolo acetiltransferasi acetila il prodotto e lo inattiva.
Spettro antimicrobico: questo è un antibiotico ad ampio spettro contro batteri gram positivi e gram negativi e viene utilizzato principalmente per scopi oftalmici e veterinari.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C120000031667C1919
Cloramfenicolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1107004
Cloramfenicolo
Cloramfenicolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C1200000
Cloramfenicolo
Cloramfenicolo VETRANAL®, analytical standard
Supelco
31667
Cloramfenicolo
Cloramfenicolo BioReagent, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
C1919
Cloramfenicolo
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
BioReagent, suitable for plant cell culture
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
agriculture
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
API family
chloramphenicol
API family
chloramphenicol
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloramfenicolo
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)