Documenti
1188811
USP
Composto A correlato a diclofenac
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(2,6-diclorofenil)-2-indolinone, 1-(2,6-diclorofenil)-1,3-diidro-2H-indol-2-one, NSC 621845
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.13
Beilstein:
1538309
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
diclofenac
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto inclusi gli SDS e qualsiasi altro opuscolo informativo sono stati sviluppati e pubblicati con il consenso dell′Autorità della Farmacopea di emissione.Per ulteriori informazioni e supporto andare al sito della Farmacopea di emissione.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Diclofenac related compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Diclofenac Sodium
  • Diclofenac Potassium
  • Diclofenac Potassium for Oral Solution
  • Diclofenac Potassium Tablets
  • Diclofenac Sodium Delayed-Release Tablets
  • Diclofenac Sodium Extended-Release Tablets
  • Diclofenac Sodium and Misoprostol Delayed-Release Tablets
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.​
Altre note
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Diclofenac Potassium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(4), 1343-1343 (2021)
Diclofenac Sodium Extended-Release Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 1350-1350 (2016)
Diclofenac Sodium Delayed-Release Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 1348-1348 (2016)