Y0001915
N-(2,6-diclorofenil)-2-indolinone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(2,6-diclorofenil)-1,3-diidro-2H-indol-2-one, NSC 621845
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
aceclofenac
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)