Documenti fondamentali
1166309
USP
Dehydroacetic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone
Scegli un formato
200 MG
CHF 425.00
CHF 425.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
CHF 425.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Beilstein:
6129
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 425.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dehydroacetic acid
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
270 °C (lit.)
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Dehydroacetic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)