Documenti fondamentali
1.99002
Supelco
Soluzione tampone
(potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Sinonimo/i:
Soluzione tampone fosfato di potassio diidrogeno/idrogeno fosfato di disodio
Scegli un formato
30 X 30 ML
CHF 150.00
CHF 150.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 X 30 ML
CHF 150.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12161706
NACRES:
NA.25
CHF 150.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Certipur®
pH
7.0 (25 °C in H2O)
P. ebollizione
109 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-5 °C
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
La soluzione tampone certificata a base di potassio diidrogenofosfato/disodio idrogenofosfato è preparata per via gravimetrica, utilizzando reagenti e acqua di elevata qualità, presso un laboratorio di calibrazione certificato. Il suo valore di pH 7,00 a 25°C viene determinato grazie ad un elettrodo a vetro combinato ricorrendo ad una curva di calibrazione a 5 punti. La misurazione viene condotta seguendo la norma DIN 19268, utilizzando soluzioni tampone di riferimento conformi a quanto previsto dalla DIN 19266, dal NIST, dalla IUPAC, dalla Ph. Eur e dalla USP. Il valore di pH del tampone dipende in maniera significativa dalla temperatura; per questo è necessario mantenere costante la temperatura mentre lo si utilizza.
Per avere accesso ai certificati di accreditamento attuali, siete pregati di visitare la pagina Certificazioni ISO e autovalutazioni della qualità delle sedi
Per prendere visione dei parametri certificati, compresa l′incertezza e la data di scadenza, potete scaricare il vostro certificato da http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
The potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate certified buffer solution is gravimetrically prepared using high-quality reagents and water at a registered calibration laboratory. Its pH value of 7.00 at 25°C is measured using a combined glass electrode following a 5-point calibration method. The measurement is made following DIN 19268 using reference buffer solutions compliant to DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur, and USP. The buffer′s pH value is strongly dependent on the temperature and therefore a constant temperature must be maintained during its use.
Caratteristiche e vantaggi
  • Measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to secondary reference standard from NIST and primary certified reference standard from PTB
  • Ready-to-use solution available in 30 mL sachets
  • Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
  • Product label follows the ISO Guide 31 and contains information about ordering number, article description, lot number, safety data, and expiry date
  • Packaging material subjected to comprehensive stability studies as per ISO Guide 35
Note legali
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Buffer solution (di-sodium tetraborate)tracable to SRM from NIST and PTB pH 9.18 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99019
Buffer solution
Buffer solutions traceable to NIST, traceable to PTB, pH 4.01 (25 °C, phthalate), pH 7.00 (25 °C, phosphate), pH 10.00(borate), Certipur®
Supelco
1.99006
Buffer solutions
Soluzione tampone (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09439
Soluzione tampone
Soluzione tampone (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour: green traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09477
Soluzione tampone
Buffer solutions traceable to NIST, traceable to PTB, pH 4.01 (25 °C, phthalate), pH 7.00 (25 °C, phosphate), pH 9.00(borate), Certipur®
Supelco
1.99005
Buffer solutions
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red, traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25 °C), Certipur®
Supelco
1.99054
Buffer solution
Buffer concentrate (phosphate), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 7.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Supelco
1.09887
Buffer concentrate
Buffer solution (potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09406
Buffer solution
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: blue, traceable to NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99050
Buffer solution
Soluzione tampone (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09435
Soluzione tampone