Documenti fondamentali
1037011
USP
Anisole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
Scegli un formato
3 X 1.2 ML
CHF 391.00
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 X 1.2 ML
CHF 391.00
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Beilstein:
506892
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 42.2 °C)
Temp. autoaccensione
887 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
154 °C (lit.)
Punto di fusione
−37 °C (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Anisole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)