1020023
USP
γ-Aminobutyric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
vigabatrin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
WGK 3