1018527
USP
Amantadine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(1-Adamantyl)acetamide
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amantadine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
148-149 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C12H19NO/c1-8(14)13-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3,(H,13,14)
BCVXYGJCDZPKGV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Amantadine Hydrochloride
- Amantadine Hydrochloride Capsules
- Amantadine Hydrochloride Oral Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)