Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 412.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amantadine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@]3([H])C[C@@]([H])(C1)CC(N)(C2)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
InChI key
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Amantadine Hydrochloride Tablets
- Amantadine Hydrochloride Capsules
- Amantadine Hydrochloride Oral Solution
- Memantine Hydrochloride Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| API family amantadine | API family - | API family amantadine | API family amantadine |
| agency USP | agency - | agency traceable to Ph. Eur. A0363000, traceable to USP 1018505 | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amantadine hydrochloride
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?