Documenti fondamentali
1000623
USP
Acebutolol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-{3-Acetyl-4-{(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy}phenyl}acetamide, Diacetolol
Scegli un formato
20 MG
CHF 872.00
CHF 872.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
CHF 872.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 872.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acebutolol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(C(C)C)CC(O)COc1c(cc(cc1)NC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)17-8-14(21)9-22-16-6-5-13(18-12(4)20)7-15(16)11(3)19/h5-7,10,14,17,21H,8-9H2,1-4H3,(H,18,20)
AWOGXJOBNAWQSF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Acebutolol Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Acebutolol Hydrochloride
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)