Vai a
1667508
USP
Tobramicina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Nebramicina Fattore 6, O-[3-amino-3-deossi-α-D-glucopiranosil-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideossi-α-D-riboesopiranosil-(1→4)]-2-deossi-D-streptamina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
350 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 448.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H37N5O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.51
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1357507
CHF 448.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tobramycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI key
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea.
Application
Da utilizzare come standard di riferimento USP in test e saggi di qualità specificati.(1)
Utilizzato anche per preparare la soluzione standard per l′identificazione e il saggio della tobramicina e le sue differenti forme farmaceutiche mediante cromatografia su strato sottile (TLC) e cromatografia liquida (LC) combinate con rivelazione UV a 365 nm, come stabilito nelle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Tobramicina
  • Tobramicina per iniezione
  • Tobramicina unguento oftalmico
  • Tobramicina soluzione oftalmica
  • Tobramicina iniezione
  • Tobramicina solfato
  • Tobramicina e desametasone sospensione oftalmica
  • Tobramicina soluzione per inalazione
  • Tobramicina e fluorometolone acetato sospensione oftalmica
  • Tobramicina e desametasone unguento oftalmico
Biochem/physiol Actions
La tobramicina è un aminoglicoside.
Modalità d′azione: Si lega alla subunità ribosomiale 70S, inibisce la traslocazione e suscita errori di codifica.
Spettro di attività: Batteri gram negativi. Non efficace nei confronti di Enterococci.
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BP333PHR1079T1500000
Tobramicina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667508
Tobramicina
Tobramicina British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP333
Tobramicina
Tobramicina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1079
Tobramicina
Tobramicina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1500000
Tobramicina
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
tobramycin
API family
tobramycin
API family
tobramycin
API family
tobramycin
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tobramicina
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)