1134233
USP
Citalopram hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
citalopram
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A4(6532)
Descrizione generale
Applicazioni
- Citalopram Oral Solution
- Citalopram Tablets
- Escitalopram Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2