Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 864.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acebutolol
manufacturer/tradename
USP
mp
120-126 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
InChI key
FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family acebutolol | API family acebutolol | API family acebutolol | API family acebutolol |
| mp 120-126 °C (lit.) | mp - | mp 120-126 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acebutolol Related Compound A
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?