Documenti fondamentali
Y0002116
Propyl gallate for ID and assay
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Propyl gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Formula condensata:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.20
Beilstein:
1877976
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Famiglia di API
propyl gallate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
146-149 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Ricostituzione
Prepare a 0.1M solution in glycerol:PBS (9:1)
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
368.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
187 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)