Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 464.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
propyl gallate
manufacturer/tradename
USP
mp
146-149 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| API family propyl gallate | API family propyl gallate | API family - | API family - |
| mp 146-149 °C (lit.) | mp 146-149 °C (lit.) | mp 146-149 °C (lit.) | mp 146-149 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl gallate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
flash_point_f
368.6 °F - closed cup
flash_point_c
187 °C - closed cup
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?