Documenti fondamentali
SU860001
Supelco
Fiale, tappo a vite, vetro trasparente (solo fiala)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Clear glass screw top vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
27.5 mm × 95 mm
Volume
40 mL
Raccordi
thread for 24-400
Applicazioni
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)