Documenti fondamentali
SU860007
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea
Sinonimo/i:
Tan PTFE/Silicone Seals
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
tan PTFE/silicone
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
diam. × spessore
22 mm × 3.2 mm
Compatibilità
for use with 20, 40, 60mL vial
for use with screw cap, 24-400
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)