Documenti fondamentali
27185-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
amber glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
29 mm × 82 mm × 17 mm
Volume
40 mL
Raccordi
thread for 24-400
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)