27382
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
amber glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
Volume
40 mL
Raccordi
thread for 24-400
Categorie correlate
Applicazioni
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)