Documenti fondamentali
SAAR4123000
Cloruro di magnesio
univAR
About This Item
Formula condensata:
MgCl2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR4123000EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)