Key Documents
SAAR1437500
Bromophenol blue
pH indicator
Sinonimo/i:
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromphenol Blue Sultone Form
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H10Br4O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
669.96
Beilstein:
61698
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116100
product name
Bromophenol Blue,
Confezionamento
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR1437500CB)
Punto di fusione
273 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
For laboratory use only
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)