RAD168
Cartucce adsorbenti Radiello™
for sampling Ammonia (NH3), matrix microporous PE impregnated with phosphoric acid, pk of 20
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
NIOSH 6015, 6016
OSHA ID-188
Confezionamento
pk of 20
Produttore/marchio commerciale
Radiello
tecniche
passive air sampling: suitable
Matrice
microporous PE impregnated with phosphoric acid
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for sampling Ammonia (NH3)
Categorie correlate
Descrizione generale
Ogni cartuccia viene fornita in una provetta di vetro o di plastica sigillata, avvolta in un sacchetto termosaldato di polietilene (PE) trasparente. La stessa provetta sigillata può essere utilizzata per conservare la cartuccia dopo il campionamento e prima del desorbimento/analisi. Ogni pacco di cartucce contiene un numero sufficiente di etichette adesive con codice a barre per facilitare il tracciamento della data e dell′ora del campionamento.
Nota: per eseguire il campionamento dell'aria con il sistema Radiello, oltre alle cartucce adsorbenti è necessario ordinare (separatamente) i corpi diffusivi e le piastre di supporto triangolari Radiello. Gli Starter Kit Radiello (RADxxxS) includono tutti i componenti necessari per completare un campionamento.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolli
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenuto correlato
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.