Documenti
RAD165
Cartucce adsorbenti Radiello
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®, pk of 20
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
agenzia
EPA TO-11A
OSHA 68, 85, 1007
Confezionamento
pk of 20
Produttore/marchio commerciale
Radiello
tecniche
passive air sampling: suitable
Matrice
SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for sampling Aldehydes
Descrizione generale
Un campionatore a diffusione radiello è composto da 3 parti: il corpo diffusivo, la cartuccia adsorbente e la piastra di supporto triangolare. Per valutare l′esposizione personale agli inquinanti, si può ricorrere a un adattatore verticale. Si rimuove la cartuccia adsorbente dalla provetta di vetro o di plastica in cui è conservata e la si inserisce nel corpo diffusivo. Questo viene quindi avvitato sulla piastra di supporto triangolare per installare il campionatore nella posizione di campionamento.
Sono disponibili diverse tipologie di cartucce adsorbenti Radiello. Ognuna di esse è specifica per il campionamento di diverse classi di composti. Le dimensioni delle cartucce sono: 60 mm (lungh.) x 4,8 o 5,8 mm (diam.). Sono tutte dispositivi monouso, ad eccezione delle cartucce adsorbenti Radiello per desorbimento termico (TD).
Ogni cartuccia viene fornita in una provetta di vetro o di plastica sigillata, avvolta in un sacchetto termosaldato di polietilene (PE) trasparente. La stessa provetta sigillata può essere utilizzata per conservare la cartuccia dopo il campionamento e prima del desorbimento/analisi. Ogni pacco di cartucce contiene un numero sufficiente di etichette adesive con codice a barre per facilitare il tracciamento della data e dell′ora del campionamento.
Nota: per eseguire il campionamento dell'aria con il sistema Radiello, oltre alle cartucce adsorbenti è necessario ordinare (separatamente) i corpi diffusivi e le piastre di supporto triangolari Radiello. Gli Starter Kit Radiello (RADxxxS) includono tutti i componenti necessari per completare un campionamento.
Applicazioni
Si possono utilizzare insieme per un campionamento diffusivo una cartuccia adsorbente radiello riempita di carbograph 4 e una cartuccia adsorbente PerkinElmer® riempita di Tenax® TA in uno studio condotto per misurare la variazione della portata di campionamento di 4 diversi campionatori, vale a dire GABIE, 3M 3500, PerkinElmer® TA e radiello 145 esposti a basse concentrazioni di composti volatili organici (VOCs) per un lungo periodo (1-14 giorni).
Note legali
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Esclusione di responsabilità
*N.B.: Questo prodotto non è specificato ufficialmente dal metodo, può essere idoneo per l′uso con il/i composto/i elencati nel metodo*
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Evaluation of a diffusive sampler for measurement of carbonyl compounds in air
Uchiyama, S., et al.
Atmospheric Environment, 38 (37), 6319-6326 (2004)
Volatile aldehydes in libraries and archives
Fenech, A., et al.
Atmospheric Environment, 44 (17), 2067-2073 (2010)
Ambient levels and temporal trends of VOCs, including carbonyl compounds, and ozone at Caba?eros National Park border, Spain
Villanueva, F., et al.
Atmospheric Environment, 85, 256-265 (2014)
Articoli
Learn about radiello® Diffusive Sampling Aldehydes Applications & Methods.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolli
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenuto correlato
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Il campionamento e monitoraggio dell'aria viene utilizzato per misurare il livello degli inquinanti atmosferici nell’ambiente, nelle aree industriali e negli interni definendone la qualità sulla base degli standard stabiliti dalle agenzie sanitarie e di regolamentazione.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.