Documenti fondamentali
PHL85725
Chrysoeriol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3′-O-Methylluteolin, 3′-Methoxyapigenin, 4′,5,7-Trihydroxy-3′-methoxyflavone, Luteolin 3′-methyl ether
Scegli un formato
5 MG
CHF 461.00
CHF 461.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 461.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 461.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)OC)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-14-4-8(2-3-10(14)18)13-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-13/h2-7,17-19H,1H3
SCZVLDHREVKTSH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)