Documenti fondamentali
PHL80267
Plumbagin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-Methyljuglone, 5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
Scegli un formato
10 MG
CHF 285.00
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 285.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1c2c(ccc1)C(=O)C(=CC2=O)C
InChI
1S/C11H8O3/c1-6-5-9(13)10-7(11(6)14)3-2-4-8(10)12/h2-5,12H,1H3
VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Menadione meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M9429
Menadione
Arati P Vasav et al.
Fitoterapia, 147, 104761-104761 (2020-10-19)
Plumbagin is a pharmacologically active naphthoquinone present in the Plumbago zeylanica L. having important medicinal properties. The root of P. zeylanica is rich and primary tissue of the plumbagin biosynthesis and accumulation. The complete biosynthetic pathway of plumbagin in plant