Documenti fondamentali
PHL83325
Schaftoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
8-α-L-Arabinopyranosyl-6-β-D-glucopyranosyl-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Apigenin 8-C-α-L-arabinoside 6-C-β-D-glucoside, Shaftoside
Scegli un formato
10 MG
CHF 515.00
CHF 515.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 515.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H28O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.49
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 515.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)c([C@@H]3OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c4OC(=CC(=O)c4c2O)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H28O14/c27-6-13-18(32)21(35)23(37)26(40-13)15-19(33)14-10(29)5-12(8-1-3-9(28)4-2-8)39-24(14)16(20(15)34)25-22(36)17(31)11(30)7-38-25/h1-5,11,13,17-18,21-23,25-28,30-37H,6-7H2/t11-,13+,17-,18+,21-,22+,23+,25-,26-/m0/s1
MMDUKUSNQNWVET-VYUBKLCTSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea glycyrrhiza
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)