Documenti fondamentali
PHL89756
Phyllanthin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(2S,3S)-(+)-1,4-Dimethoxy-2,3-diveratrylbutane
Scegli un formato
10 MG
CHF 762.00
CHF 762.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 762.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H34O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.52
Beilstein:
2066503
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 762.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
COC[C@@H](Cc1ccc(OC)c(OC)c1)[C@@H](COC)Cc2ccc(OC)c(OC)c2
InChI
1S/C24H34O6/c1-25-15-19(11-17-7-9-21(27-3)23(13-17)29-5)20(16-26-2)12-18-8-10-22(28-4)24(14-18)30-6/h7-10,13-14,19-20H,11-12,15-16H2,1-6H3/t19-,20-/m1/s1
KFLQGJQSLUYUBF-WOJBJXKFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)