Documenti fondamentali
PHL80966
(+)-Dihydrocinchonine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Hydrocinchonine, Dihydrocinchonine
Scegli un formato
25 MG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 356.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H24N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.41
Beilstein:
4296749
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
269-272 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H24N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h3-7,9,13-14,18-19,22H,2,8,10-12H2,1H3/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
WFJNHVWTKZUUTR-QAMTZSDWSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)