C3646
Chitosano
from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)
Sinonimo/i:
Chitina deacetilata, Poli(D-glucosamina)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
shrimp shells
Livello qualitativo
Saggio
≥75% (deacetylated)
Forma fisica
powder or flakes
Colore
white to beige
Punto di fusione
102.5 °C ((216.5 °F ))
Solubilità
acetic acid: water: 10 mg/mL, slightly hazy to hazy (with extensive sonication)
H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
Densità bulk
0.15‑0.3 g/cm3
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Carcinogenic compounds in elastomers: 1,3-butadiene and isoprene used in elastomer manufacturing, classified as carcinogenic by IARC.