G1007214
HPLC Analysis of Azacitidine on SeQuant™ ZIC-HILIC
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: SeQuant ZIC-HILIC, PEEK, 150 x 4.6 mm, 5 μm, 200 Å (1.50455.0001)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] ammonium Acetate; (90:10, A,B)
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: 242 nm
injection: 10 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Analita
Accessorio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)