Documenti fondamentali
Z204226
Supelco
Rectangular TLC developing tanks, complete
L × H × W 7.5 cm × 15.5 cm × 8.0 cm
Scegli un formato
1 EA
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 106.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × alt. × largh.
7.5 cm × 15.5 cm × 8.0 cm
Nota a piè di pagina
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)