Documenti fondamentali
Z264407
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1705, volume 50 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Scegli un formato
1 EA
CHF 92.50
CHF 92.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 92.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
CHF 92.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel needle (PTFE coated tip)
Misura ago
22 ga
Caratteristiche
needle type fixed
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80950
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Descrizione generale
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)