Documenti fondamentali
Z169617
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output6 W, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Largh. × lungh. × alt.
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
Uscita
6 W
Descrizione generale
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Note legali
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)