Documenti fondamentali
G1007081
TLC Analysis of Amino Acids on HPTLC Pre-coated Cellulose without Fluorescent Indicator
application for TLC
About This Item
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Parametri analitici
plate: HPTLC pre-coated plate cellulose without fluorescent indicator (1.16092.0001)
eluent: [A] l-propanol; [B] water; (80:20, A:B)
migration distance: 7 cm
chamber: normal chamber without chamber saturation
detector: spray reagent: ninhydrin heated up to 110° C for 5 min
Compatibilità
application for TLC
applicazioni
life science and biopharma
Analita
Descrizione
    Arginine
    β-Alanine
    α-Alanine
    D,L-Valine
    L-Leucine
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)