Documenti fondamentali
ETWA70
Certified Alcohol Reference Standard
70% ABV (Alcohol by Volume), Ethanol Water Standard
Scegli un formato
25 ML
CHF 187.00
CHF 187.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 187.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
CHF 187.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified)
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)