Documenti fondamentali
ETWA15
Certified Alcohol Reference Standard
15% ABV (Alcohol by Volume), Ethanol Water Standard
Scegli un formato
25 ML
CHF 195.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 195.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified)
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)