Documenti fondamentali
BP811
Desametasone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(11β,16α)-9-fluoro-11,17,21-triidrossi-16-metilpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-fluoro-16α-metil-11β,17α,21-triidrossi-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-fluoro-16α-metilprednisolone, Prednisolone F
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29FO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.46
Beilstein:
2066651
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dexamethasone
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
262-264 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Dexamethasone impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tobramycin and Dexamethasone Eye Drops, Suspension
  • Dexamethasone Eye Drops, Suspension
  • Dexamethasone Sodium Phosphate Eye Drops, Solution
  • Azioni biochim/fisiol
    Agente antinfiammatorio glucocorticoide
    Agente antinfiammatorio glucocorticoide. Regola la sopravvivenza, la crescita e la differenziazione delle cellule T. Inibisce l′induzione dell′ossido nitrico sintasi.
    Confezionamento
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    Health hazard
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Repr. 1B
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 1
    1 of 1
    Articoli
    Consulta o scarica la nostra tavola dei chemical shift NMR per i solventi deuterati più comuni. Le tabelle NMR relative a protoni e nuclei di carbonio servono ai chimici per distinguere i segnali delle impurezze riconducibili a residui di solvente o all’apparato di reazione.