Y0001169
Dexamethasone acetate impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dexamethasone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)