Documenti fondamentali
93884
Supelco
2-Amino-5-methylphenol
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-4-methylaniline, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 6-Amino-m-cresol
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Beilstein:
386144
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
159-162 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)c(O)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)