A70402
2-Amino-4-nitrophenol
96%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-nitroaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
140-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,7H2
VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup