552224
2-Amino-5-chlorophenol
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
145-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cc1O
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2
FZCQMIRJCGWWCL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3