Documenti fondamentali
683302
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-fluorphenol
96%
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2-hydroxyaniline
Scegli un formato
1 G
CHF 62.60
CHF 62.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 62.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6FNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 62.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
130-135 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)