Documenti fondamentali
82022-U
Hamilton® HC-75 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
Sinonimo/i:
HC-75 Analytical HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Hamilton HC-75 HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L19
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymeric
Dimensione particelle
9 μm
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
ion exclusion
Descrizione generale
Hamilton HC-75 columns are used for the separation of mono and disaccharides, orgainc acids, sugars, and sugar alcohols.
Nota a piè di pagina
Ca2+ Form
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)