Documenti
819815
TOYOPEARL® HW-65S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 150 mL, 30 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 150 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19815
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylic polymer phase
Dimensione particelle
30 μm
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Toyopearl HW-65 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 40,000-5,000,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-650" designated products.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)