808035
TSKgel® PWxl (10 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® Top-Off for TSKgel® PWxl and G-DNA-PW columns, 10μm, 1g, phase hydroxylated methacrylate, 10 μm particle size, bottle of 1 g
agenzia
suitable for USP L38
Nome Commerciale
TSKgel®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 1 g
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08035
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
10 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Colonna analitica
Precolonna
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti