Documenti fondamentali
808033
TSKgel® PWXL-Type (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
TSKgel® PWXL Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 12 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08033
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
12 μm
Dimensione pori
mixed
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Guard Column for 7.8mmID TSKgel G2500PWxl-GMPWxl columns, 12μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)