Documenti fondamentali
807210
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® DEAE-5PW Guards and Guardgel Kits
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
TSKgel® DEAE-5PW Guardgel Kit, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Cl-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 07210
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
20 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Guardgel Kit for 7.5mmID TSKgel DEAE-5PW column
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)