807165
TSKgel® SP-2SW (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Cation Exchange HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® SP-2SW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L52
suitable for USP L9
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh SP-2SW, 07165
Parametri
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
125 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
cation exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Colonna analitica
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)