Documenti fondamentali
806728
TSKgel® G3000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, diol phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Colonna HPLC TSKgel® per HPLC di esclusione dimensionale (Tipo SW), phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 06728
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
15 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 21.5 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
13 μm
Dimensione pori
250 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
As the first generation of silica-based SEC columns, TSKgel G3000SW columns provide excellent separation of proteins and other biomolecules with molecular weights up to 500,000 Da. The TSKgel G3000SW columns are available in 10μm particle size in Glass and Stainless Steel analytical columns. Particle sizes of 13μm are used to pack 30cm and 60cm x 21.5mm ID columns, respectively, for semi-preparative purifications.
Stato fisico
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)