Documenti fondamentali
805789
TSKgel® G3000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, diol phase
Sinonimo/i:
Colonna HPLC TSKgel® per HPLC di esclusione dimensionale (Tipo SW)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Colonna per HPLC TSKgel® G3000SW, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 05789
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
25 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.5 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
250 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Le colonne TSKgel G3000SW, la prima generazione di colonne SEC a base di gel di silice, assicurano una eccellente separazione di proteine e altre biomolecole con peso molecolare fino a 500.000 Da. Le colonne TSKgel G3000SW sono disponibili con particelle da 10 μm in colonne analitiche in vetro o in acciaio inossidabile. Le particelle da 13 μm sono usate per impaccare colonne di lunghezza pari a 30 o a 60 cm e diametro interno (ID) di 21,5 mm, per le purificazioni semi-preparative.
Stato fisico
Spedita in NaN3 0,05% e Na2SO4 0,1 mol/L in tampone fosfato 0,1 M a pH 6,7.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)